Learn More
Perclorato de erbio(III) hexahidrato, 50 % p/p en solución acuosa, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14692-15-0 | Cl3ErH12O18 | 573.687 g/mol
48.55€ - 770.00€
CAS 14692-15-0
Fórmula molecular Cl3ErH12O18
Peso molecular (g/mol) 573.687
Número MDL MFCD00150232
Clave InChI JZRNHNTYRRYOCR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo erbium iii perchlorate hexahydrate, erbium perchlorate-water 1/3/6, erbium iii perchlorate hexahydrate w/w in aqueous solution, reagent grade
PubChem CID 20038200
Nombre IUPAC erbio(3+);triperclorato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11480301
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040576.NA
∼2 g
48.55€
2 g
11490301
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040576.NC
10 g
182.00€
10 g
11400311
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040576.NE
∼50 g
770.00€
50 g
Descripción
Descripción
Erbium(III) perchlorate hexahydrate is used in nuclear technology for neutron-absorbing control rods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H271-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:5,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 237-840-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Perclorato de erbio(III) hexahidrato, 50 % p/p en solución acuosa, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals