Learn More
Fosfato de erbio(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Erbium(III) phosphate hydrate |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 2 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Nombre IUPAC | erbium(3+) phosphate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.23 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Olor | Odorless |