Learn More
Fosfato de erbio(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11344997
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14242-01-4
Fórmula molecular ErO4P
Peso molecular (g/mol) 262.23
Número MDL MFCD00215989
Clave InChI XFULIUKARWFBDF-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo erbium iii phosphate hydrate, erbium iii phosphatehydrate, erbium 3+ hydrate phosphate, erbium iii phosphate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16217375
SMILES [Er+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium(III) phosphate hydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Nombre IUPAC erbio(3+);fosfato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.23 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%