Learn More
Piezas de erbio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360659
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Envasado bajo argón en frasco de vidrio
Frasco de vidrio bajo argón
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-52-0
Fórmula molecular Er
Peso molecular (g/mol) 167.26
Número MDL MFCD00010987
Clave InChI UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
Nombre IUPAC erbio
SMILES [Er]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium
Color Plata a gris
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Aspecto Silver Gray pieces
Densidad 9.066 g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Cantidad 50 g
Envase Envasado bajo argón en frasco de vidrio
Formulario Piezas