Learn More
Piezas de erbio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11380659
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Envasado bajo argón en frasco de vidrio
Frasco de vidrio bajo argón
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
CAS: 7440-52-0 | Er | 167.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-52-0
Fórmula molecular Er
Peso molecular (g/mol) 167.26
Número MDL MFCD00010987
Clave InChI UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
Nombre IUPAC erbio
SMILES [Er]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium
Color Plata a gris
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Aspecto Silver Gray pieces
Densidad 9.066 g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Cantidad 1 g
Envase Envasado bajo argón en frasco de vidrio
Formulario Piezas
compliance-icons
Nombre del producto
  • Erbium pieces
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .