Learn More
Varilla de erbio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303818
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
Forma: Aprox. 0,29g/mm, varilla de fundición, diámetro aproximado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-52-0
Fórmula molecular Er
Peso molecular (g/mol) 167.26
Número MDL MFCD00010987
Clave InChI UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
Nombre IUPAC erbio
SMILES [Er]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium
Color Plata a gris
Forma física ≈0,29g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Cantidad 25 mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis excluding Ta)
Olor Odorless
Aspecto Silver Gray rod