Learn More
Varilla de erbio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
25 mm
50 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Erbium |
Color | Plata a gris |
Forma física | ≈0,29g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado |
Cantidad | 10 mm |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis excluding Ta) |
Olor | Odorless |
Aspecto | Silver Gray rod |