Learn More
Thermo Scientific Chemicals Negro T Eriochrome™, puro, grado indicador
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Eriochrome™ Black T |
Beilstein | 16, III, 320 |
Índice Merck | 15, 3725 |
Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.38 |
Grado | Pure |
Envase | Frasco de vidrio |
Idoneidad | Passes (for complexometric determination of metals) |
Espectrometría UV | Complies |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Eriochrome Black T
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Negro T Eriochrome™, puro, grado indicador >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido