Learn More
Heidolph™ Accesorio Erlenmeyer
Para su uso con Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 y Promax 1020
Marca:  Heidolph™ 549-77000-00
246.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10603031
  • 257.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Descripción
Accesorios para hasta 22 matraces Erlenmeyer (25, 500 o 1000 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Matraces Erlenmeyer de 1000 ml
Accesorio Erlenmeyer
Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 y Promax 1020
2