Learn More
Etanol, 96 %, técnico, desnaturalizado con metanol al 5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.07 g/mol
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6O |
Peso molecular (g/mol) | 46.07 |
Clave InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | etanol |
SMILES | CCO |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
64-17-5 | |
46.07 | |
etanol |
C2H6O | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
CCO |
Especificaciones
Ethanol | |
64-17-5 | |
78.0°C | |
Glass Bottle | |
96% | |
C2H6O | |
14, 3761 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
etanol | |
46.06 |
-117.0°C | |
0.8000 g/mL | |
12°C | |
1.3610 to 1.3630 | |
0.8 | |
C2H5OH | |
Solubility aq. soln.: completely soluble. | |
CCO | |
46.07 | |
Técnico |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement Highly flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
May cause damage to organs.
GHS P Statement Wear eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water or shower Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.
No smoking.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6
- Ethanol, 96% denaturated with 5% methanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P308-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:.
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas