Learn More
Ethanol, 200 Proof (100%), USP/EP/ACS, Tax-Paid, Fisher Chemical™
Etanol de prueba 200 con impuestos pagados que cumple con las especificaciones de pruebas de la USP, EP y ACS para fomentar la colaboración entre regiones y reducir potencialmente el inventario de laboratorio para aplicaciones de etanol.
379.00€
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6O |
Peso molecular (g/mol) | 46.069 |
Clave InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
Nombre IUPAC | etanol |
SMILES | CCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15802544
|
Fisher Chemical
A409-4 |
4 L | Frasco de vidrio |
379.00€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Cumple con las especificaciones de pruebas USP, EP y ACS
- Consolide sus compras en un código de producto y reduzca potencialmente el inventario
- Adecuado para su uso como limpiador, disolvente o reactivo en diversas aplicaciones
- Envasado en tamaños pensados para el laboratorio
- Los precios incluyen impuestos
- La combinación de especificaciones de pruebas compendiales permite su uso en distintas regiones
- Solo para uso en investigación; no para fines de diagnóstico humano o animal
64-17-5 | |
46.069 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
C2H6O | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
etanol |
Especificaciones
Ethanol, 200 Proof | |
0.40 max. at 240nm (USP, EP), 0.30 max at 250-260nm (USP, EP), 0.10 max at 270-340nm (USP, EP) | |
78°C | |
0.001% max. (ACS) | |
0.2% max. (ACS) | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
etanol | |
702 | |
46.07 |
-114°C | |
64-17-5 | |
Líquido | |
C2H6O | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
ACS/EP/USP |
Seguridad y manipulación
Note: Products are tested to meet the analytical requirements of the noted grade (USP, Ph. EUR or otherwise). Product test results are available on the Certificate of Analysis or upon request for the specific product.
Products are for research use or further manufacturing. Products are not for direct administration to humans or animals. It is the responsibility of the final formulator and end-user to qualify, test and/or validate each product for its intended use as an ingredient in the end product and in accordance with applicable regulations (including without limitation WHO-recommended Hand Rub Formulations (Hand Sanitizers) and/or FDA Policy for Preparation of Certain Alcohol-based Hand Sanitizer Products, as updated). Thermo Fisher Scientific expressly disclaims all non-specified warranties, expressed or implied, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular use.
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Ethanol 200 Proof USP EP ACS
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Ethyl alcohol
Para uso exclusivo en investigación