Learn More
Etanol 99 %+, absoluto, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Descripción
Etanol 99 %+, absoluto, extra puro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -114°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 78°C |
Cantidad | 25 L |
Envase | Recipiente de metal |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 59 hPa at 20°C |
Viscosidad | 1.2 mPaS at 20°C |
Peso molecular (g/mol) | 46.07 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 46.07g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethanol 99+%, absolute
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.