Learn More
Etanol 99 %+, absoluto, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10610813 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Etanol 99 %+, absoluto, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Número MDL 3568
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Punto de fusión -114°C
Color Incolora
Punto de ebullición 78°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Presión de vapor 59 hPa at 20°C
Viscosidad 1.2 mPaS at 20°C
Peso molecular (g/mol) 46.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol 99+%, absolute
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.