Learn More
Etanol absoluto 99.8+ %, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Descripción
C2H6O, número CAS-64-17-5, 2,5 l, 78 grados C, CHEBI:16236, incoloro, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, etanol, -114 grados C, 3568, 46,069, frasco de vidrio ámbar, líquido, 702, CCO
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Recipiente de metal |
Cantidad | 25 L |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
pH | 7 |
Punto de fusión | -114°C |
Punto de ebullición | 78°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 46.07g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethanol 96%, technical, duty free
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- MIXTURE LIST-Contém: Ethanol