Learn More
Etanol absoluto 99.8+ %, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Código de producto. 10342652 Tienda Fisher Chemical Productos
1 L, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
C2H6O, número CAS-64-17-5, 2,5 l, 78 grados C, CHEBI:16236, incoloro, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, etanol, -114 grados C, 3568, 46,069, frasco de vidrio ámbar, líquido, 702, CCO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Número MDL 3568
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Color Incolora
pH 7
Punto de fusión -114°C
Punto de ebullición 78°C
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol 96%, technical, duty free
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol
Título del producto
Etanol absoluto 99.8+ %, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical >