Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Código de producto. 15662490
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de polietileno
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol (Untaxed)
Punto de fusión -114°C (literature)
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 78°C to 79°C
Cantidad 4 x 5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal NaHSO3
Número MDL MFCD00003530
Número UN UN1170
Beilstein 1718733
Formula Weight (peso de la fórmula) 46
Porcentaje de pureza 96%
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 96% (v/v)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol