Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethanol (Untaxed) |
Punto de fusión | -114°C (literature) |
Nombre de nota | Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only |
% máx. CAS | 100.0000% |
Densidad | 0.789 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punto de ebullición | 78°C to 79°C |
Cantidad | 5 L |
Temperatura de inflamación | 12°C |
Envase | Frasco de polietileno |
Fórmula lineal | NaHSO3 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.