Learn More
Etanol, puro, ≥ 99,8 %, Honeywell™
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6O |
Peso molecular (g/mol) | 46.069 |
Número MDL | MFCD00003568 |
Clave InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
Nombre IUPAC | etanol |
SMILES | CCO |
64-17-5 | |
46.069 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
etanol |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Especificaciones
Ethanol | |
0.789g/mL at 25°C | |
14°C (57.2°F) | |
Alcohol absoluto | |
CH3CH2OH | |
44.6mmHg (20°C) | |
1718733 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
etanol | |
702 | |
46.07g/mol | |
purum |
64-17-5 | |
19% (60°F) | |
683°F | |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
UN1170 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
≥99.8% |
Seguridad y manipulación
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Ethanol
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KQ6300000
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Ethanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.