Learn More
Solución de etanol al 70 %, grado de biología molecular, Fisher BioReagents™
Código de producto. p-5155065
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Uso para la concentración de muestras de ácidos nucleicos por precipitación
  • La ADNasa y la proteasa se han probado para verificar la ausencia de enzimas hidrolíticas
  • Combine esta mezcla con los kits comerciales de “minipreparación“ o extracción tradicional
  • Etanol absoluto de grado ACS utilizado en la preparación de la solución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 70% Ethanol Solution
Punto de fusión -114°C
% mín. CAS 70%
Color Incolora
% máx. CAS 30%
Densidad 0.80g/cm3
Punto de ebullición 78°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación ≤0.001%
Agua 28%-32% (GC-TCD)
Grado Biología molecular