Learn More
2-Bromonicotinato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 53087-78-8 | C8H8BrNO2 | 230.061 g/mol
91.76€ - 268.34€
CAS 53087-78-8
Fórmula molecular C8H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 230.061
Número MDL MFCD04113825
Clave InChI QOFKYVXBHUEWBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-bromonicotinate, 2-bromonicotinic acid ethyl ester, 2-bromonicotinic ethyl ester, ethyl 2-bromonicotite, pubchem12886, ethyl 2-bromanylpyridine-3-carboxylate, 2-bromo-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-pyridinecarboxylate, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 1415877
Nombre IUPAC 2-bromopiridina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)Br
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15438987
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52335.MD
250 mg
91.76€
250 miligramos
15428987
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52335.03
1 g
268.34€
1 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
53087-78-8
230.061
QOFKYVXBHUEWBX-UHFFFAOYSA-N
1415877
CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)Br
C8H8BrNO2
MFCD04113825
ethyl 2-bromonicotinate, 2-bromonicotinic acid ethyl ester, 2-bromonicotinic ethyl ester, ethyl 2-bromonicotite, pubchem12886, ethyl 2-bromanylpyridine-3-carboxylate, 2-bromo-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-pyridinecarboxylate, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
2-bromopiridina-3-carboxilato de etilo
Especificaciones
Ethyl 2-bromonicotinate
C8H8BrNO2
ethyl 2-bromonicotinate, 2-bromonicotinic acid ethyl ester, 2-bromonicotinic ethyl ester, ethyl 2-bromonicotite, pubchem12886, ethyl 2-bromanylpyridine-3-carboxylate, 2-bromo-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-pyridinecarboxylate, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)Br
230.061
230.07
53087-78-8
MFCD04113825
QOFKYVXBHUEWBX-UHFFFAOYSA-N
2-bromopiridina-3-carboxilato de etilo
1415877
96%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes