Learn More
Etilo 2-cloro-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10492674
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
CAS 7238-62-2
Fórmula molecular C7H8ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 205.656
Clave InChI VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 594903
Nombre IUPAC etilo 2-cloro-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chloro-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.66
Porcentaje de pureza 97%