Learn More
3-(4-Metoxibenzoil)propionato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044732
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 15118-67-9 | C13H16O4 | 236.267 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15118-67-9
Fórmula molecular C13H16O4
Peso molecular (g/mol) 236.267
Número MDL MFCD00051784
Clave InChI FYUAOZFEVHSJTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-4-methoxybenzoyl propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyrate, acmc-1ciqg, ethyl 3-4-methoxybenzoylpropionate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl propanoate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl-propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate #, gamma-oxo-4-methoxybenzenebutyric acid ethyl ester, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyric acid, ethyl ester
PubChem CID 585132
Nombre IUPAC 4-(4-metoxifenil)-4-oxobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(4-methoxybenzoyl)propionate
Punto de fusión 49°C to 53°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2120509
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza 98%