Learn More
(3-Fluorobenzoil)acetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7053702
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS: 33166-77-7 | C11H11FO3 | 210.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33166-77-7
Fórmula molecular C11H11FO3
Peso molecular (g/mol) 210.204
Número MDL MFCD03424809
Clave InChI MLABEWHVTXMKHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2063904
Nombre IUPAC 3-(3-fluorofenil)-3-oxopropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC(=CC=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (3-fluorobenzoyl)acetate
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.166 g/mL
Punto de ebullición 262°C to 263°C
Índice de refracción 1.517
Cantidad 250 mg
Sinónimo ethyl 3-3-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 3-fluorobenzoyl acetate, 3-3-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-3-fluoro-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, 3-fluoro-beta-oxo-, ethyl ester, ethyl3-3-fluorophenyl-3-oxopropanoate, acmc-1cl0f, ethyl-m-fluorobenzoylacetate, ethyl 3'-fluorobenzoylacetate, ksc570a6p
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido