Learn More
3-Yodobenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Ethyl 3-iodobenzoate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-yodobenzoato de etilo se utiliza como producto farmacéutico intermedio.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en la oscuridad. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El 3-yodobenzoato de etilo se utiliza como producto farmacéutico intermedio.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en la oscuridad. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-iodobenzoate |
Densidad | 1.66 |
Punto de ebullición | 272°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.5815 |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 2089064 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Not miscible in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.08 |