Learn More
3-Oxo-3-(4-piridil)propionato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
82.96€ - 325.00€
CAS | 26377-17-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H11NO3 |
Peso molecular (g/mol) | 193.20 |
Número MDL | MFCD00094021 |
Clave InChI | PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl isonicotinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-yl propanoate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propionate, ethyl 3-4-pyridyl-3-oxopropionate, 3-oxo-3-pyridin-4-yl-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-4-pyridinyl propanoate, ethylisonicotinoylacetate, ethyl-4-pyridoyl acetate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propanoate, 4-pyridinepropanoic acid, b-oxo-, ethyl ester |
PubChem CID | 2735202 |
Nombre IUPAC | etilo 3-oxo-3-piridin-4-ilpropanoato |
SMILES | CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=NC=C1 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
26377-17-3 | |
193.20 | |
PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N | |
2735202 | |
CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=NC=C1 |
C10H11NO3 | |
MFCD00094021 | |
ethyl isonicotinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-yl propanoate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propionate, ethyl 3-4-pyridyl-3-oxopropionate, 3-oxo-3-pyridin-4-yl-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-4-pyridinyl propanoate, ethylisonicotinoylacetate, ethyl-4-pyridoyl acetate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propanoate, 4-pyridinepropanoic acid, b-oxo-, ethyl ester | |
etilo 3-oxo-3-piridin-4-ilpropanoato |
Especificaciones
Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate | |
53°C to 59°C | |
1.155 g/mL | |
1.51 | |
ethyl isonicotinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-yl propanoate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propionate, ethyl 3-4-pyridyl-3-oxopropionate, 3-oxo-3-pyridin-4-yl-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-4-pyridinyl propanoate, ethylisonicotinoylacetate, ethyl-4-pyridoyl acetate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propanoate, 4-pyridinepropanoic acid, b-oxo-, ethyl ester | |
CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=NC=C1 | |
193.20 | |
193.2 | |
Sólido |
26377-17-3 | |
Marrón | |
C10H11NO3 | |
MFCD00094021 | |
PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N | |
etilo 3-oxo-3-piridin-4-ilpropanoato | |
2735202 | |
98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 247-635-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes