Learn More
3-Oxociclobutanocarboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-oxociclobutanocarboxilato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
El 3-oxociclobutanocarboxilato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, 3-oxocyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-ethoxycarbonylcyclobutanone, ethoxycarbonyl-3-cyclobutanone, ethyl3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-ethoxycarbonyl-1-cyclobutanone, ethyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |