Learn More
3-(Trimetilsilil)propiolato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate was used in the preparation of 4-ethoxycarbonyl-3-(trimethylsilyl)furan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-(trimetilsilil)propiolato de etilo se ha utilizado en la preparación de 4-etoxicarbonil-3-(trimetilsilil)furano.
Solubilidad
Apenas soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El 3-(trimetilsilil)propiolato de etilo se ha utilizado en la preparación de 4-etoxicarbonil-3-(trimetilsilil)furano.
Solubilidad
Apenas soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 92°C to 96°C (28mmHg) |
Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate |
Cantidad | 5 g |
Fórmula lineal | (CH3)3SiC≡CCO2CH2CH3 |
Beilstein | 1767850 |
Temperatura de inflamación | 71°C (160°F) |
Información de solubilidad | Sparingly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.28 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Índice de refracción | 1.441 |