Learn More
4,4-Difluorociclohexanocarboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369969
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178312-47-5
Fórmula molecular C9H14F2O2
Peso molecular (g/mol) 192.206
Número MDL MFCD03788494
Clave InChI HZZDWLBBNSDYQM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779138
Nombre IUPAC 4,4-difluorociclohexano-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCC(CC1)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Punto de ebullición 84°C to 86°C (8 mmHg)
Cantidad 250 mg
Sinónimo ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester, ethyl4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, 4,4-difluoro-1-ethoxycarbonyl cyclohexane, 4,4-difluoro-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,4-difluorocyclohexane carboxylate, ethyl-4,4-difluorocyclohexane carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester 9ci, acmc-209xsu, 4-carbethoxy-1,1-difluorocyclohexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 97%