Learn More
4-Aminobenzoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ethyl 4-aminobenzoate is used as an anesthetic and utilized for topical pain reliever. It is mixed with antipyrine to get A/B otic drops, which is used in the removal of earwax as well as relieve ear from pain. It exhibits analgesic and antipruritic effect mainly used for wounds, ulcers, mucosal surfaces and hemorrhoids narcotic pain. Further, it is a main constituent of anesthetic ointments. In addition to this, it is effective to toothache, sore throat, oral ulcers, hemorrhoids and anal fissure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-aminobenzoato de etilo se utiliza como anestésico y para el analgésico tópico. Se mezcla con antipirina para obtener gotas óticas A/B, empleadas en la eliminación de la cera de los oídos, así como para aliviar el dolor de oído. Presenta efecto analgésico y antiprurítico utilizado principalmente para heridas, úlceras, superficies mucosas y como analgésico opiáceo para hemorroides. Además, es un componente principal de los ungüentos anestésicos. Asimismo, resulta eficaz para el dolor de dientes, el dolor de garganta, úlceras orales, hemorroides y fisuras anales.
Solubilidad
Soluble en etanol, cloroformo, éter etílico y ácidos diluidos. Poco soluble en agua
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, ácidos y bases.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-aminobenzoate |
Punto de fusión | 88°C to 92°C |
Punto de ebullición | 310°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 638434 |
Índice Merck | 14,1086 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,chloroform,ethyl ether and dilute acids. Sparingly soluble in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.19 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ethyl 4-aminobenzoate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Ethyl 4-aminobenzoate