Learn More
Etil 4-bromobutirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425543
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
CAS: 2969-81-5 | C6H11BrO2 | 195.056 g/mol
Ethyl 4-bromobutyrate is used as a building block for the preparation of firefly luciferase inhibitor-conjucated peptide derivatives. It finds application in the synthesis of poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylene oxide) and thieno(2,3-b)-azepin-4-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etil 4-bromobutirato se utiliza como compuesto básico para la preparación de derivados peptídicos conjugados de inhibidores de luciferasa de luciérnaga. Encuentra aplicación en la síntesis de poli(óxido de 2,6,-dimetil-1,4-fenileno) y tieno(2,3-b)-azepin-4-onas.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatibles con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2969-81-5
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.056
Número MDL MFCD00000259
Clave InChI XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester
PubChem CID 76300
Nombre IUPAC etilo 4-bromobutanoato
SMILES CCOC(=O)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-bromobutyrate
Densidad 1.363
Punto de ebullición 80°C to 82°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.456
Cantidad 1000 g
Beilstein 1749700
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido