Learn More
4-Dimetilaminobenzoato de etilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
18.99€ - 190.95€
CAS 10287-53-3
Número MDL MFCD00009115
Clave InChI FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x
PubChem CID 25127
ChEBI CHEBI:52073
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10529600
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
118400050
5 g Frasco de vidrio
18.99€
5 g
10417690
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
118401000
100 g Frasco de plástico
58.09€
100 g
10793465
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
118405000
500 g Frasco de plástico
190.95€
500 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10287-53-3
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
25127
4-(dimetilamino)benzoato de etilo
MFCD00009115
ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x
CHEBI:52073
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Especificaciones
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
62°C to 65°C
1.0600g/mL
99% min. (GC)
(CH3)2NC6H4CO2C2H5
14, I, 571
ethyl 4-dimethylamino benzoate, parbenate, benzoic acid, 4-dimethylamino-, ethyl ester, kayacure epa, ethyl-p-dimethylaminobenzoate, ethyl-4-dimethylaminobenzoate, n,n-dimethylbenzocaine, speedcure edb, ethyl p-dimethylaminobenzoate, unii-829s8d3y0x
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
4-(dimetilamino)benzoato de etilo
25127
193.25
Polvo cristalino
10287-53-3
Blanco a amarillo
Auténtico
C11H15NO2
MFCD00009115
1.06
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: >50g/100 mL acetone (20 c),18g/100mL ethanol (20 c),2g/100mL mineral oil (20 c)
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
193.25
CHEBI:52073
99+%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 233-634-3
Nombre del producto
  • Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.