Learn More
(4-Fluorobenzoil)acetato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438398
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1999-00-4
Fórmula molecular C11H11FO3
Peso molecular (g/mol) 210.204
Número MDL MFCD03093631
Clave InChI SJUXLKYJKQBZLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4-fluorobenzoylacetate, ethyl 4-fluorobenzoyl acetate, 4-fluorobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoyl acetate, 4-fluorobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionate, ethyl 3-4'-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester
PubChem CID 2758844
Nombre IUPAC 3-(4-fluorofenil)-3-oxopropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Punto de fusión 117°C to 120°C
Densidad 1.174
Índice de refracción 1.504
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.2
Porcentaje de pureza 95%