Learn More
4-Formilpirrol-2-carboxilato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432129
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate is a pyrrole building block for proteomics research. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-formilpirrol-2-carboxilato de etilo es un compuesto básico del pirrol para la investigación proteómica. Además, se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Miscible con acetato de etilo.
Notas
Incompatible con el acero y el aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7126-57-0
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD04122505
Clave InChI WVSAWXIWWNJTAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, 4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-, ethyl ester, acmc-20akyk, pubchem14845, ethyl4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-methanoyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-, ethyl ester
PubChem CID 321486
Nombre IUPAC 4-formil-1H-pirrol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CN1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate
Punto de fusión 101°C to 105°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 473842
Información de solubilidad Miscible with ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 96%