Learn More
5-Amino-1,2,3-tiadiazol-4-carboxilato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028439
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-amino-1,2,3-tiadiazol-4-carboxilato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6440-02-4
Fórmula molecular C5H7N3O2S
Peso molecular (g/mol) 173.19
Número MDL MFCD00778317
Clave InChI ZUGOHJWUTNKRMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 5-amino-, ethyl ester, 5-amino-1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20am6n, tos-bb-0200, zugohjwutnkrmg-uhfffaoysa, 5-amino-4-carbethoxy-1,2,3-thiadiazole, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid,5-amino-,ethylester
PubChem CID 1831000
Nombre IUPAC 5-aminotiadiazol-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(SN=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Punto de fusión 123°C to 125°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.19
Porcentaje de pureza ≥98%