Learn More
Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081525
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 31037-02-2 | C7H11N3O2 | 169.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31037-02-2
Formule moléculaire C7H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Numéro MDL MFCD00051652
Clé InChI MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 5-amino-1-methyl-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1agpk, maybridge1_003833, ethyl-5-amino-1-methyl-1h-pyrazol-4-carboxylat
CID PubChem 271299
Nom IUPAC 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)N(C)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Point de fusion 97°C to 102°C
Quantité 5 g
Beilstein 131200
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis