Learn More
6-Bromohexanoato de etilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478327
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
CAS: 25542-62-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Ethyl 6-bromohexanoate is used in the preparation of various carnitine derivatives in a carnitine transporter study. It is also used for alkylation of pentane-2,4-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-bromohexanoato de etilo se utiliza en la preparación de varios derivados de carnitina en un estudio del transportador de carnitina. También se utiliza en la alquilación de pentano-2,4-diona.
Solubilidad
Soluble en agua (agua, 64,76 mg/l a 25°C (est.)).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25542-62-5
Fórmula molecular C8H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 223.11
Número MDL MFCD00000270
Clave InChI DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
PubChem CID 117544
Nombre IUPAC etil 6-bromohexanoato
SMILES CCOC(=O)CCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-bromohexanoate
Densidad 1.254
Punto de ebullición 128°C to 130°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4595
Cantidad 50 g
Beilstein 1756051
Información de solubilidad Soluble in water (water,64.76mg/L @ 25°C (est.)).
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.12
Porcentaje de pureza ≥97%