Learn More
Etil 6-bromohexanoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-127314 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 25542-62-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25542-62-5
Fórmula molecular C8H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 223.11
Número MDL MFCD00000270
Clave InChI DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
PubChem CID 117544
Nombre IUPAC etil 6-bromohexanoato
SMILES CCOC(=O)CCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-bromohexanoate
Nombre de nota 98%
Color Blanco a beige
Densidad 1.2540g/mL
Punto de ebullición 128°C to 130°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 58,3°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)5CO2C2H5
Índice de refracción 1.4580 to 1.46
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.254
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo granular