Learn More
6-Cloroindol-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402779
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 27034-51-1 | C11H10ClNO2 | 223.656 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27034-51-1
Formula molecolare C11H10ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 223.656
Numero MDL MFCD03084731
InChI Key FSMZLIBWSAMADK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate, 6-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-2-indolecarboxylic methyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1672, ethyl 6-chloroindole-2 carboxylate, ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 6-chloranyl-1h-indole-2-carboxylate, 6-chlorindole-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 7015027
IUPAC Name 6-cloro-1H-indol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Materiale o nome chimico Ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate
Quantità 5 g
Beilstein 169178
Peso formulazione 223.66
Percent Purity 97%
Forma fisica Sólido