Learn More
Acetato de etilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10542334 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Acetato de etilo, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL 9171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Punto de fusión -83.5°C
Color Incolora
Punto de ebullición 75°C
Cantidad 10 L
Envase Recipiente de metal
Forma física Líquido
Presión de vapor 103mbar at 20°C
Viscosidad 0.45cp at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.