Learn More
Ethyl Alcohol, Reagent, Denat., Spectro Grade, Contains 5% 2-PrOH and 5% MeOH, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10481071
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Glass Bottle
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.069 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía UV/VIS
CAS 64-17-5, 67-56-1, 67-63-0
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol
Absorbancia 0.01 max. at 300nm, 0.04 max. at 250nm, 0.65 max. at 210nm, 1 max. at 205nm
Densidad 1.59
Cantidad 1 L
Envase Glass Bottle
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Fórmula lineal C2H5OH
Presión de vapor Vapor Pressure: 59mbar at 20°C
Agua 0.1% Max. (Coulometric)
Índice Merck 14, 3761
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.06
Porcentaje de pureza 4.0 to 6.0% (2-propanol)
Grado Espectroscopia
Mostrar más Mostrar menos
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas