Learn More
Cloroformiato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11476730
Cloroformiato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476730
500 g, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11476730
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06311.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 541-41-3 | C3H5ClO2 | 108.521 g/mol
Ethyl chloroformate is used as derivatization reagent to investigate stereochemical conversion of chiral non-steroidal anti-inflammatory drugs during derivatization reaction. It is also used with ammonia and cyanuric chloride to convert carboxylic acids to nitriles. It is used to develop flexible template strategy for the generation of nanometer-scale templates via dip-pen nanolithography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformiato de etilo se utiliza como reactivo para investigar la conversión estereoquímica de fármacos antinflamatorios quirales no esteroideos durante la reacción de derivatización. También se utiliza con amoníaco y cloruro cianúrico para convertir ácidos carboxílicos en nitrilos. Se usa para desarrollar una estrategia de patrones flexibles con la que se consigue crear plantillas a escala nanométrica gracias a la técnica de nanolitografía dip-pen.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Proteger del calor. Almacenar en un lugar seco y libre de agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Refrigerar. Incompatible con el calor, la humedad y con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-41-3
Fórmula molecular C3H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 108.521
Número MDL MFCD00000644
Clave InChI RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiatoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 10928
Nombre IUPAC carbonoclorhidrato de etilo
SMILES CCOC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl chloroformate
Punto de fusión -81°C
Densidad 1.136
Punto de ebullición 92°C to 93°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal ClCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.395
Cantidad 500 g
Número UN UN1182
Beilstein 385653
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3784
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.52
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0470226 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/07/2025 Código de productoL06311.22,L06311.06,L06311.36
Número de loteY17D064 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2024 Código de productoL06311.22,L06311.06,L06311.36
Número de loteA0463401 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/10/2024 Código de productoL06311.22,L06311.06,L06311.36
Número de loteA0460991 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Código de productoL06311.22,L06311.06,L06311.36
Número de loteS28K005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/07/2024 Código de productoL06311.22,L06311.06,L06311.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloroformiato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >