Learn More
Malonato de hidrógeno etílico, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1071-46-1 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
38.80€ - 1445.00€
CAS | 1071-46-1 |
---|---|
Formula molecolare | C5H8O4 |
Molecular Weight (g/mol) | 132.115 |
Numero MDL | MFCD00020490 |
InChI Key | HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate |
PubChem CID | 70615 |
ChEBI | CHEBI:86907 |
IUPAC Name | ácido 3-etoxi-3-oxopropanoico |
SMILES | CCOC(=O)CC(=O)O |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11409910
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044692.06 |
5 g |
38.80€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11419910
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044692.14 |
25 g |
127.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11429910
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044692.22 |
100 g |
353.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11439910
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044692.36 |
500 g |
1445.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ethyl hydrogen malonate is used as a reactant for the preparation of tetramic acids through Dieckmann ring closure and organocatalytic decarboxylative Doebner-Knoevenagel reactions. It is involved in the acylation reactions and Knoevenagel condensation with aldehydes. It is also used in the preparation of gamma-lactones from olefins by intermolecular carbolactonization in presence of Mn(III) acetate as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1071-46-1 | |
132.115 | |
HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N | |
70615 | |
ácido 3-etoxi-3-oxopropanoico |
C5H8O4 | |
MFCD00020490 | |
ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate | |
CHEBI:86907 | |
CCOC(=O)CC(=O)O |
Especificaciones
Ethyl hydrogen malonate | |
Amarillo | |
106°C (3 mmHg) | |
C5H8O4 | |
1.4295 | |
1758845 | |
Miscible with water,chloroform and other solvents. | |
CCOC(=O)CC(=O)O | |
132.115 | |
CHEBI:86907 | |
≥90% |
1071-46-1 | |
1.119 g/mL | |
>110°C (230°F) | |
HO2CCH2CO2CH2CH3 | |
MFCD00020490 | |
ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate | |
HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 3-etoxi-3-oxopropanoico | |
70615 | |
132.12 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-992-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes