Learn More
(+/-)-Mandelato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (+/-)-Ethyl mandelate |
Densidad | 1.115 |
Punto de ebullición | 253°C to 255°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.2 |
Porcentaje de pureza | 97% |