Learn More
Perfluorooctanoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl perfluorooctanoate |
Densidad | 1.626 |
Punto de ebullición | 167°C to 168°C |
Temperatura de inflamación | None |
Fórmula lineal | CF3(CF2)6CO2CH2CH3 |
Índice de refracción | 1.311 |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1810008 |
Sinónimo | ethyl perfluorooctanoate, ethyl perfluorocaprylate, octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester, octanoic acid,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester, acmc-20akwv, ethyl perfluorooctanoat, ethyl perfluorooctanonate, octanoic acid, pentadecafluoro-, ethyl ester, pentadecafluorooctanoic acid ethyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-octanoic acid ethyl ester |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.12 |