Learn More
Etil propionilacetato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10229213 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
CAS: 4949-44-4 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4949-44-4
Formula molecolare C7H12O3
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Numero MDL MFCD00009317
InChI Key UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl propionylacetate, ethyl 3-oxovalerate, ethyl 3-oxo-n-valerate, pentanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxopentanoic acid ethyl ester, 3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethyl 3-ketopentanoate, 3-oxovaleric acid ethyl ester, propionylacetic acid ethyl ester, ethylpropanylacetate
PubChem CID 78656
IUPAC Name etil 3-oxopentanoato
SMILES CCC(=O)CC(=O)OCC
Especificaciones
Materiale o nome chimico Ethyl propionylacetate
Colore De incoloro a amarillo
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Formula lineare C2H5COCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4220 to 1.4240
Quantità 1 mL
Gravità specifica 1.01
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 98+%
Forma fisica Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl propionylacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2