Learn More
Piruvato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-132000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
100 g, Frasco de vidrio, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS: 617-35-6 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-35-6
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00009123
Clave InChI XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl pyruvate, ethyl 2-oxopropionate, pyruvic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pyruvic acid ethyl ester, ethyl pyroracemate, ethyl acetylformate, 2-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl pyruvate natural, ethyl alpha-ketopropionate
PubChem CID 12041
Nombre IUPAC etil 2-oxopropanoato
SMILES CCOC(=O)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl pyruvate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -58.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0453g/mL
Punto de ebullición 148.0°C to 150.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCO2C2H5
Índice de refracción 1.4040 to 1.4060
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 616
Índice Merck 15, 8135
Gravedad específica 1.0453
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Viscosidad 1.18 mPa.s
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0426196 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Código de producto118941000,118945000
Número de loteA0375204 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Código de producto118941000,118945000
Número de loteA0444849 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/08/2022 Código de producto118941000,118945000
Número de loteA0320129 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2022 Código de producto118941000,118945000
Número de loteA0411614 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/02/2022 Código de producto118941000,118945000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl pyruvate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl pyruvate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Piruvato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >