Learn More
Tiofén-2-glioxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400608
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Ethyl thiophene-2-glyoxylate is used for drug discovery using chemic informatics-based design and it is used as a catalyst, synthesis of raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiofeno-2-glioxilato de etilo se utiliza para el descubrimiento de fármacos mediante diseño químico informático y se utiliza como catalizador, en síntesis de materias primas.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4075-58-5
Fórmula molecular C8H8O3S
Peso molecular (g/mol) 184.209
Número MDL MFCD00015538
Clave InChI GHOVLEQTRNXASK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl thiophene-2-glyoxylate, ethyl 2-oxo-2-thiophen-2-yl acetate, ethyl 2-oxo-2-2-thienyl acetate, ethyl alpha-oxothiophen-2-acetate, ethyl 2-thienylglyoxylate, thiophen-2-coco-o-ethyl, 2-thiophene glyoxylic acid ethyl ester, oxo-thiophen-2-yl-acetic acid ethyl ester, 2-thiophene glyoxalicacid ethyl ester, ethyl oxo 2-thienyl acetate
PubChem CID 77693
Nombre IUPAC 2-oxo-2-tiofén-2-ilacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl thiophene-2-glyoxylate
Densidad 1.25
Punto de ebullición 102°C to 110°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5505
Cantidad 50 g
Beilstein 5651
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.21
Porcentaje de pureza 97%