Learn More
Etil2-amino-5-metil-4-feniltiofeno-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
27.40€ - 451.00€
CAS | 4815-37-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H15NO2S |
Peso molecular (g/mol) | 261.339 |
Número MDL | MFCD01763475 |
Clave InChI | SXONDAWSQJWZEO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-amino-5-methyl-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester, maybridge1_000503, upcmld-dp080, upcmld-dp080:001, ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid,2-amino-5-methyl-4-phen, 2-amino-4-phenyl-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester |
PubChem CID | 693902 |
Nombre IUPAC | etil 2-amino-5-metilo-4-feniltiofeno-3-carboxilato |
SMILES | CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C2=CC=CC=C2)C)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10180912
|
Thermo Scientific Maybridge
AW00937DA |
1 g |
27.40€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10229934
|
Thermo Scientific Maybridge
AW00937DE |
5 g |
109.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10168314
|
Thermo Scientific Maybridge
AW00937EB |
25 g |
451.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4815-37-6 | |
261.339 | |
SXONDAWSQJWZEO-UHFFFAOYSA-N | |
693902 | |
CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C2=CC=CC=C2)C)N |
C14H15NO2S | |
MFCD01763475 | |
2-amino-5-methyl-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester, maybridge1_000503, upcmld-dp080, upcmld-dp080:001, ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid,2-amino-5-methyl-4-phen, 2-amino-4-phenyl-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester | |
etil 2-amino-5-metilo-4-feniltiofeno-3-carboxilato |
Especificaciones
ethyle2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate | |
96.5 | |
97% | |
C14H15NO2S | |
2-amino-5-methyl-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester, maybridge1_000503, upcmld-dp080, upcmld-dp080:001, ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid,2-amino-5-methyl-4-phen, 2-amino-4-phenyl-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester | |
CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C2=CC=CC=C2)C)N | |
261.339 | |
261.34 |
4815-37-6 | |
100.0 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
MFCD01763475 | |
SXONDAWSQJWZEO-UHFFFAOYSA-N | |
etil 2-amino-5-metilo-4-feniltiofeno-3-carboxilato | |
693902 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en contacto con la piel.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia