Learn More
Ethylene Glycol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15602960
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Grado espectrofotométrico,≥ 99 %
  • Los disolventes de grado espectrofotométrico son disolventes de alta pureza fabricados específicamente para aplicaciones que utilizan espectrofotómetros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol
Punto de fusión -12°C
Densidad 1.113g/mL at 25°C
Punto de ebullición 195°C to 198°C
Cantidad 4 x 2 L
Límite de explosión 0.153
Temperatura de inflamación 111°C (231.8°F)
Punto de ignición 752°F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Presión de vapor 0.08mmHg (20°C)
Número UN UN3082
Beilstein 505945
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Espectrofotometría