Learn More
Ethylene Glycol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Los disolventes de grado espectrofotométrico son disolventes de alta pureza fabricados específicamente para aplicaciones que utilizan espectrofotómetros.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylene Glycol |
Punto de fusión | -12°C |
Densidad | 1.113g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 195°C to 198°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 0.153 |
Temperatura de inflamación | 111°C (231.8°F) |
Punto de ignición | 752°F |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | HOCH2CH2OH |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethylene glycol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: ethylene glycol